AB1597P
Anti-Vesicular Monoamine Transporter 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
VMAT1
Seleccione un Tamaño
500,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
500,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC18A1(6570) , VAT1(10493)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Immunohistochemistry: 1-20 μg/mL on paraformaldehyde fixed sections.
ELISA: 0.5-1.0 μg/mL (1 μg/mL VMAT1 peptide (Catalog Number AG250)/well)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable