Saltar a
12007C
Suero fetal bovino
Australia origin, γ-irradiated, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
FBS, FCS, Suero, sueros
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
MDL number:
Biological source:
bovine fetus
Origin:
Australia origin
Sterility:
γ-irradiated, sterile-filtered
Shipped in:
dry ice
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine fetus
Quality Segment
sterility
γ-irradiated, sterile-filtered
product line
FBS Premier
composition
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
origin
Australia origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
El FBS procedente de Australia se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones de cultivo celular. El FBS proporciona muchos factores no definidos de promoción del crecimiento y de mejora de la supervivencia de las células en cultivo. Australia tiene la mejor clasificación posible en relación con el riesgo geográfico de encefalopatía espongiforme bovina (BSE) según indicación del Comité Científico Directivo sobre el riesgo geográfico de la encefalopatía espongiforme bovina. La clasificación para Australia es nivel GBR I.
Preparation Note
Irradiación gamma mediante el proceso SER-TAIN (25-35kGy).
Analysis Note
  • Analizada la presencia de endotoxinas y hemoglobina
  • Se ha estudiado la presencia de bacterias, virus y micoplasmas
  • Filtrado triple con membrana de 0,1 micra bajo condiciones asépticas
Other Notes
(Referencia anterior del producto F3297)
Legal Information
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
12003CF966512106C
description
Australia origin, γ-irradiated, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
Australia origin, USDA approved, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
Heat Inactivated, non-USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
USA origin, Heat Inactivated, sterile-filtered, suitable for cell culture
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
origin
Australia origin
origin
Australia origin
origin
non-USA origin
origin
USA origin
sterility
γ-irradiated, sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Suero fetal bovino
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
1–2 de 2 Preguntas  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 respuesta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      ¿Le ha resultado útil?
  2. Once a bottle of Fetal Bovine Serum (FBS) is thawed, for how long can the bottle be used?
    1 respuesta
    1. Once Fetal Bovine Serum has been thawed, the bottle can be used in cell culture for up to 7 days for most cell types when stored  refrigerated at 2-8°C.  If the cells are not fastidous (e.g. HeLa or fibroblasts), the thawed and refrigerated serum can be used for up to 30 days.  For some extremely fastidious cell lines, it may be necessary to screen individual lots for acceptable performance.  For uses such as blocking for various immuno procedures, usage will generally be for 30 days and perhaps somewhat longer when stored at 2-8°C.  For other procedures, usage beyond 30 days storage at 2-8°C will need to be determined.
      ¿Le ha resultado útil?