Documentos clave
AAWP29325
Millipore
Membrana MF-Millipore
pore size 0.8 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Sinónimos:
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 0.8 µm, 293 mm, white, plain
Seleccione un Tamaño
25 EA
661,00 €
661,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 EA
661,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
661,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Nivel de calidad
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
MF-Millipore
Parámetros
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
diám. del filtro
293 mm
grosor
180 μm
extraíbles gravimétricos
4%
índice de refracción
n/D 1.51
Matriz
MF-Millipore
tamaño de poro
0.8 μm pore size
82 % porosity
punto de burbuja
≥1.10 bar, air with water at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Otras notas
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Información legal
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)