AP2525725
PREFLTR THICK 257MM 25/PK
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass fiber (with binder resin)
plain filter
white filter
Nivel de calidad
Características
hydrophilic
Parámetros
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
diám. del filtro
257 mm
grosor
1 mm
tamaño de poro
2.0 μm pore size
90 % porosity
Descripción general
Filter Code: AP25
Filter Type: Depth filter