Documentos clave
96100010
Millipore
Vantage L Column Tube Extension Kit
Seleccione un Tamaño
1 EACH
605,00 €
605,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
605,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
605,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Vantage
técnicas
protein purification: suitable
Diámetro
4.4 cm (1.7 in.)