Documentos clave
96100008
Millipore
Vantage L Column Tube Extension Kit
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
fabricante / nombre comercial
Vantage
técnicas
protein purification: suitable
Diámetro
2.2 cm (0.9 in.)