Documentos clave
9210-OP
Millipore
Tris Base
≥99.8%, needles, crystalline powder, OmniPur® Grade
Sinónimos:
2-Amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, Base tris, THAM, Trometamol
Seleccione un Tamaño
500 G
98,20 €
5 KG
828,00 €
98,20 €
Fecha estimada de envío05 de mayo de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
98,20 €
5 KG
828,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
NH2C(CH2OH)3
Número de CAS:
Peso molecular:
121.14
Beilstein:
741883
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.21
98,20 €
Fecha estimada de envío05 de mayo de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Tris(hidroximetil)-aminometano, OmniPur® Grade, >=99.8%
Nivel de calidad
Formulario
crystalline powder
needles
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
intervalo de pH útil
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Clave InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Suitable for a wide range of molecular biology applications. Molecular biology grade.
Specifications
DNAse: none detected
RNAse: none detected
Protease: none detected
Arsenic (As): ≤0.0005%
Copper (Cu): ≤0.0001%
Iron (Fe): ≤0.0001%
Lead (Pb): ≤0.0001%
Magnesium (Mg): ≤0.0005%
Loss on drying: ≤1%
A280 (1 M, water): ≤0.05 AU
Purity: ≥99.8% by assay
Solubility: 10% in water
Insoluble matter: ≤0.005%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Advertencia
Toxicity: Irritant (B)
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable