Documentos
8.57006
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B2 for DNA Synthesis
60% Lutidine in MeCN (v/v), Novabiochem®
Sinónimos:
60% Lutidine in MeCN (v/v), Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
temperatura de transición
flash point 10.0 °C
densidad
0.87 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent
  • 857006.0500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (GL-45 Neck Finish).
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
50.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
10.0 °C