8.56024
Fmoc-Glu(Wang resin)-OAll
Novabiochem®
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
formulario
beads
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] F. Albericio, et al. (1993) Tetrahedron Lett., 34, 1549.
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.40 - 1.00 mmol/g
Enantiomeric purity: lot specific result
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
The polymer matrix is copoly (styrene-1 % DVB), 100 - 200 mesh. The resin is endcapped after coupling the amino acid derivative.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.