Documentos clave
8.52035
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu-OtBu
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-Glu-OtBu, N-α-Fmoc-L-glutamic acid α-t.-butyl ester
Seleccione un Tamaño
1 G
89,90 €
5 G
345,00 €
89,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
89,90 €
5 G
345,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H27NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
425.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
89,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Fmoc-Glu-OtBu, Novabiochem®
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥95.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
mp
105-110 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-22(28)20(12-13-21(26)27)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,27)/t20-/m0/s1
Clave InChI
GOPWHXPXSPIIQZ-FQEVSTJZSA-N
Descripción general
Selectively protected building block for library synthesis or the preparation of γ-glutamyl peptides by Fmoc SPPS. After condensation of the side-chain carboxy with an appropriate amine or alcohol, the γ-amino and carboxy functions can be selectively unmasked with 20% piperidine in DMF and 50% TFA in DCM respectively, facilitating the synthesis of branched esters, amides, lactams and lactones containing the glutamyl unit.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Aplicación
  • Discovery of novel OXM-based glucagon-like peptide 1 (GLP-1)/glucagon receptor dual agonists: Research utilized Fmoc-Glu-OtBu for the synthesis of novel dual agonists, underlining its application in developing treatments for metabolic disorders (X Zhang, Y Cai, et al. - Peptides, 2023).
  • Engineering a potent and long-acting GLP-1/Y2 receptor dual agonist: Fmoc-Glu-OtBu was used in the synthesis of a dual agonist, showcasing its utility in pharmaceutical developments for diabetes and obesity (J Xu, S Wang, et al. - Peptides, 2023).
Ligadura / enlace
Replaces: 04-12-1075
Nota de análisis
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable