Documentos clave
8.55087
Sigma-Aldrich
FMPB NovaGel HL
Novabiochem®
Sinónimos:
4-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)butyryl NovaGel HL
Seleccione un Tamaño
25 G
1580,00 €
1580,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
1580,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
13111023
NACRES:
NA.22
1580,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Línea del producto
NovaGel
Novabiochem®
Formulario
beads
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
aldehyde
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
This product is prepared from aminomethyl NovaGel by derivatization with the 4-(4-formyl-3-methoxyphenoxy)butanoic acid. For further information on NovaGel supports, please refer to the product entry for 855084.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Ligadura / enlace
Replaces: 01-64-0287
Nota de análisis
Colour (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined by elemental analysis of sulfur after derivatization with tosylhydrazide): 0.30 - 0.70 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The PEG PS resin is prepared from aminoethyl copoly (styrene- 1% DVB) , 100 - 200 mesh
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
Protocolos
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.