8.52412
Fmoc-His(MBom)-OH
N-α-Fmoc-3-methoxybenzyloxymethyl-L-histidine Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-His(MBom)-OH, N-α-Fmoc-N-π-(p-methoxybenzyloxymethyl)-L-histidine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] H. Hibino et al. (2011) Tetrahedron lett., 52, 4947.
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Purity (HPLC): ≥ 98.0 % (a/a)
Purity (DC(BAWO)): ≥ 98 %
Identity (IR): passes test
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clear soluble
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable