Documentos clave
8.00361
Sigma-Aldrich
2-(1-Piperazinyl)ethylamine
for synthesis
Sinónimos:
2-(1-Piperazinyl)ethylamine, N-(2-Aminoethyl)piperazine, AEP, 2-Piperazinoethylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H15N3
Número de CAS:
Peso molecular:
129.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
205-411-0
NACRES:
NA.22
Formulario:
liquid
Ensayo:
≥98.0% (GC)
presión de vapor
0.07 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
315 °C
potencia
1470 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
2.1-10.5 % (v/v)
pH
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
222 °C/1013 hPa
mp
-19 °C
temperatura de transición
flash point 88 °C
solubilidad
>1000 g/L
densidad
0.99 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N1(CCNCC1)CCN
InChI
1S/C6H15N3/c7-1-4-9-5-2-8-3-6-9/h8H,1-7H2
Clave InChI
IMUDHTPIFIBORV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.983 - 0.987
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C - closed cup