8.52411
Fmoc-Asn(Mmt)-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-Asn(Mmt)-OH, N-α-Fmoc-N-β-p-methoxytrityl-L-asparagine
Seleccione un Tamaño
67,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
67,30 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amide
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable