Documentos clave
8.52340
Sigma-Aldrich
N-Biotinyl-NH(PEG)11-COOH
Novabiochem®
Sinónimos:
N-Biotinyl-NH(PEG)11-COOH, O-[2-(Biotinylamino)ethyl]-OÆ-(2-carboxyethyl)undecaethylene glycol
Seleccione un Tamaño
250 MG
500,00 €
1 G
1520,00 €
500,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
500,00 €
1 G
1520,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H69N3O16S
Peso molecular:
844.02
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
500,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Biotinylations
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
The use of this novel biotin derivative incorporates a hydrophilic 40 atom PEG spacer between the peptide and biotin. This not only greatly improves the solubility of the resultant peptide, but reduces steric hindrance between the peptide and biotin, leading to better avidin binding and higher biological activity. The biotin-PEG derivative can be easily incorporated using any standard coupling method as the final step in SPPS, immediately prior to cleavage of the peptide from the resin.
Associated Protocols and Technical Articles
Biotinylation Reagents for Peptide Synthesis
Nota de análisis
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Identity (LC-MS): 843.0 - 845.0 g/mol
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable