8.52224
Fmoc-Leu-OPfp
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-Leu-OPfp, N-α-Fmoc-L-leucine pentafluorophenyl ester
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥97.5% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
mp
101-115 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)CC(C)C)F)F
InChI
1S/C27H22F5NO4/c1-13(2)11-19(26(34)37-25-23(31)21(29)20(28)22(30)24(25)32)33-27(35)36-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,33,35)/t19-/m0/s1
Clave InChI
NTQJCLLWLHKJLU-IBGZPJMESA-N
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): -27.5 - -22.5 °
DCU (DC (0003)): ≤ 2 %
Solubility (0.5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3