Saltar a
8.20534
5,5-Diphenylhydantoin
for synthesis
Sinónimos:
5,5-Diphenylhydantoin, Phenytoin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
250 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
118,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H12N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
252.27
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
200-328-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
powder
118,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
autoignition temp.
550 °C
potency
1635 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
292-295 °C
bulk density
400‑450 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H2]1C(C(=NC1=O)[O-])(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
InChI key
CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 292 °C
Melting range (upper value): ≤ 295 °C
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D40071535008P-063
Phenytoin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1535008
Phenytoin
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
≥98%
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
bulk density
400‑450 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
potency
1635 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5,5-Diphenylhydantoin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
wgk
WGK 3
pictograms
Health hazardExclamation mark