8.52191
Fmoc-Lys(Boc)-Thr(psiMe,Mepro)-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-Lys(Boc)-Thr(psiMe,Mepro)-OH
Seleccione un Tamaño
90,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
90,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N4([C@@H]([C@H](OC4(C)C)C)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C33H43N3O8/c1-20-27(29(38)39)36(33(5,6)43-20)28(37)26(17-11-12-18-34-30(40)44-32(2,3)4)35-31(41)42-19-25-23-15-9-7-13-21(23)22-14-8-10-16-24(22)25/h7-10,13-16,20,25-27H,11-12,17-19H2,1-6H3,(H,34,40)(H,35,41)(H,38,39)/t20-,26+,27+/m1/s1
Clave InChI
JAHDJVRHKPYPNY-PHXCCWLDSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -19.5 - -15.5 °
Purity (TLC(157A)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Single impurities (HPLC, area%): ≤ 1.00 % (a/a)
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 2.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Protocolos
The ease of assembly of a given peptide sequence is hard to predict, which makes peptide synthesis challenging. Review methods and reagents for avoiding aggregation in solid-phase peptide synthesis.