Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 94,10 € 70,57 € |
5 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 377,00 € |
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 1390,00 € | |
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 3740,00 € |
Acerca de este artículo
70,57 €
Precio de catálogo94,10 €Ahorre 25 %Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥95% (TLC), ≥97.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N4([C@@H]([C@H](OC4(C)C)C)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C30H36N2O8/c1-17-25(27(35)36)32(30(5,6)39-17)26(34)23(15-24(33)40-29(2,3)4)31-28(37)38-16-22-20-13-9-7-11-18(20)19-12-8-10-14-21(19)22/h7-14,17,22-23,25H,15-16H2,1-6H3,(H,31,37)(H,35,36)/t17-,23+,25+/m1/s1
InChI key
NKQJRYSIZOXCTJ-LAMXGVLKSA-N
General description
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Analysis Note
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -23.5 - -18.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Impurities (single): ≤ 1.00 % (a/a)
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 2.0 %
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| functional group hydroxyl | functional group hydroxyl | functional group hydroxyl | functional group hydroxyl |
| assay ≥95% (TLC), ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97% (TLC), ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97% (TLC), ≥97.0% (HPLC) | assay ≥92.0% (HPLC), ≥97% (TLC) |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c