8.52185
Fmoc-Asn(Trt)-Ser(psiMe,Mepro)-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-Asn(Trt)-Ser(psiMe,Mepro)-OH
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Análisis
≥95% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C44H41N3O7/c1-43(2)47(38(28-54-43)41(50)51)40(49)37(45-42(52)53-27-36-34-24-14-12-22-32(34)33-23-13-15-25-35(33)36)26-39(48)46-44(29-16-6-3-7-17-29,30-18-8-4-9-19-30)31-20-10-5-11-21-31/h3-25,36-38H,26-28H2,1-2H3,(H,45,52)(H,46,48)(H,50,51)
Clave InChI
CURRWEJPHUVJFC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -31.0 - -26.0 °
Purity (TLC(157A)): ≥ 95 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 2.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Protocolos
The ease of assembly of a given peptide sequence is hard to predict, which makes peptide synthesis challenging. Review methods and reagents for avoiding aggregation in solid-phase peptide synthesis.