8.52175
Fmoc-Ala-Ser(psiMe,Mepro)-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-Ala-Ser(psiMe,Mepro)-OH
Seleccione un Tamaño
80,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
80,70 €
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N4([C@@H](COC4(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C
InChI
1S/C24H26N2O6/c1-14(21(27)26-20(22(28)29)13-32-24(26,2)3)25-23(30)31-12-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,14,19-20H,12-13H2,1-3H3,(H,25,30)(H,28,29)/t14-,20-/m0/s1
Clave InChI
QMRGOZHWQFEGGB-XOBRGWDASA-N
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -44.0 - -37.0 °
Purity (TLC(157A)): ≥ 97 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Single impurities (HPLC, area%): ≤ 1.00 % (a/a)
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 2.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Protocolos
The ease of assembly of a given peptide sequence is hard to predict, which makes peptide synthesis challenging. Review methods and reagents for avoiding aggregation in solid-phase peptide synthesis.