Documentos clave
8.52150
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Trp-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-D-Trp-OH, N-α-Fmoc-D-tryptophan
Seleccione un Tamaño
5 G
72,50 €
25 G
561,00 €
8521501000
2950,00 €
72,50 €
Precio de catálogo145,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
72,50 €
25 G
561,00 €
8521501000
2950,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H22N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
426.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
72,50 €
Precio de catálogo145,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥96.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
mp
182-184 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[nH]1c2c(c(c1)C[C@@H](NC(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)C(=O)[O-])cccc2
InChI
1S/C26H22N2O4/c29-25(30)24(13-16-14-27-23-12-6-5-7-17(16)23)28-26(31)32-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,27H,13,15H2,(H,28,31)(H,29,30)/p-1/t24-/m1/s1
Clave InChI
MGHMWKZOLAAOTD-XMMPIXPASA-M
Descripción general
Standard building block of introduction of D-tryptophan amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligadura / enlace
Replaces: 04-13-1035
Nota de análisis
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable