Documentos clave
8.52049
Sigma-Aldrich
Fmoc-Aib-OH
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-Aib-OH, N-α-Fmoc-α-aminoisobutyric acid, N-Fmoc-C-α-methylalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H19NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
325.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nombre del producto
Fmoc-Aib-OH, Novabiochem®
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥95.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
mp
186-188 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(C(C)(C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C19H19NO4/c1-19(2,17(21)22)20-18(23)24-11-16-14-9-5-3-7-12(14)13-8-4-6-10-15(13)16/h3-10,16H,11H2,1-2H3,(H,20,23)(H,21,22)
Clave InChI
HOZZVEPRYYCBTO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Standard building block for introduction of aminoisobutyric amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligadura / enlace
Replaces: 04-12-1100
Nota de análisis
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2