8.51200
DOTA-tris(tert-butyl ester)
Novabiochem®
Sinónimos:
DOTA-tris(tert-butyl ester), Tri-tert-butyl 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: fluorescent-labelling reagent
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
mp
88-93 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C28H52N4O8/c1-26(2,3)38-23(35)19-30-12-10-29(18-22(33)34)11-13-31(20-24(36)39-27(4,5)6)15-17-32(16-14-30)21-25(37)40-28(7,8)9/h10-21H2,1-9H3,(H,33,34)
Clave InChI
RVUXZXMKYMSWOM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Literature references
[1] L. M. De León-Rodrýguez & Z. Kovacs (2008) Bioconjugate Chem, 19, 391.
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (NMR): ≥ 95.0 %
Identity (NMR): passes test
NMR-spectrum: passes test
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Artículos
Chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry.