Merck
QBD11157
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(TBE)-amido-dPEG ®12-TFP ester
Seleccione un Tamaño
100 MG
240,00 €
500 MG
655,00 €
240,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
240,00 €
500 MG
655,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C61H105F4N5O21
Peso molecular:
1320.50
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
240,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: fluorescent-labelling reagent
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CN1CCN(CCN(CCN(CC1)CC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F)=O)=O)CC(OC(C)(C)C)=O)CC(OC(C)(C)C)=O)OC(C)(C)C
Clave InChI
JIHZPJHUMFQXBO-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
DOTA-tris(TBE)-amido-dPEG®₁₂-TFP ester contains a DOTA-tris(TBE) metal chelator for radio-labelling connected through a hydrophilic dPEG spacer to a TFP ester which can react with a primary amine.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)