Documentos clave
8.51060
Sigma-Aldrich
4-Methyltrityl chloride
Novabiochem®
Sinónimos:
4-Methyltrityl chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H17Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
292.80
Código UNSPSC:
12352107
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C20H17Cl/c1-16-12-14-19(15-13-16)20(21,17-8-4-2-5-9-17)18-10-6-3-7-11-18/h2-15H,1H3
Clave InChI
VUTZFAOGDXUYEJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Hyperacid-labile protecting group. Introduced under extremely mild conditions by treating the amine or thiol containing compound with trityl chloride and DIPEA in DCM.
The product number for this product was previously 01-63-0044.
To obtain a certificate of analysis (CoA) of a lot that begins with the letter “A”, please select the option in the right hand menu “Request a COA for Lot#s starting with A”.
Ligadura / enlace
Replaces: 01-63-0044
Nota de análisis
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (DC(012A)): ≥ 95 %
Purity (DC(013B)): ≥ 95 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable