Documentos clave
8.44001
Sigma-Aldrich
Dibasic ester
(mixture of dimethyladipate, dimethylglutarate) for synthesis
About This Item
Código UNSPSC:
12352108
presión de vapor
5.3 Pa ( 20 °C)
Nivel de calidad
formulario
liquid
kinematic viscosity
2.53 cSt(20 °C)
temperatura de transición
flash point 104 °C
densidad
1.09 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
(mixture of dimethyladipate, dimethylglutarate) for synthesis
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
219.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
104 °C