Documentos clave
8.44000
Sigma-Aldrich
Dibasic ester
(mixture of dimethyladipate, dimethylglutarate, dimethylsuccinate) for synthesis
Seleccione un Tamaño
100 ML
25,40 €
25,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
25,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.22
25,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
liquid
densidad
1.09 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
(mixture of dimethyladipate, dimethylglutarate, dimethylsuccinate) for synthesis
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1