Documentos clave
8.43967
Sigma-Aldrich
1,2,3-Tribromopropane
for synthesis
Sinónimos:
1,2,3-Tribromopropane
Seleccione un Tamaño
50 ML
124,00 €
250 ML
533,00 €
124,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
124,00 €
250 ML
533,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H5Br3
Número de CAS:
Peso molecular:
280.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Número índice de la CE:
202-478-8
NACRES:
NA.22
124,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
liquid
bp
220 °C/1013 hPa
mp
16-17 °C
temperatura de transición
flash point 93 °C
densidad
2.398 g/cm3 at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
BrC(CBr)CBr
InChI
1S/C3H5Br3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2
Clave InChI
FHCLGDLYRUPKAM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup