Documentos clave
8.18727
Sigma-Aldrich
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
for synthesis
Sinónimos:
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide, BSA
Seleccione un Tamaño
25 ML
53,80 €
100 ML
110,00 €
53,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
53,80 €
100 ML
110,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C[NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
203.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
233-892-7
NACRES:
NA.22
53,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
10 hPa ( 50 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
1580 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
43 °C/11 hPa
temperatura de transición
flash point 40 °C
densidad
0.83 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3
Clave InChI
SIOVKLKJSOKLIF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.835
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
44 °C - closed cup