8.43872
3-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
≥99% (HPLC)
Sinónimos:
3-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
Nivel de calidad
Análisis
≥99% (HPLC)
formulario
powder
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C9H9FO3/c1-13-8-3-2-6(4-7(8)10)5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)/p-1
Clave InChI
VURNBRZIFABCRU-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
for synthesis
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 112 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 112 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable