Documentos clave
8.43830
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1H-imidazole
for synthesis
Sinónimos:
1-Ethyl-1H-imidazole
Seleccione un Tamaño
10 ML
58,60 €
100 ML
116,00 €
58,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 ML
58,60 €
100 ML
116,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8N2
Número de CAS:
Peso molecular:
96.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
230-403-9
NACRES:
NA.22
58,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
0.32 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
densidad
0.995 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[n]1(cncc1)CC
InChI
1S/C5H8N2/c1-2-7-4-3-6-5-7/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
IWDFHWZHHOSSGR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.993 - 0.997
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2