Documentos
8.18818
Sigma-Aldrich
3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol
for synthesis
Sinónimos:
3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol, (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H16O3SSi
Número de CAS:
Peso molecular:
196.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
224-588-5
NACRES:
NA.22
presión de vapor
0.2 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥95.0% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
235 °C
potencia
774 mg/kg LD50, oral (Rat)
2268 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
213-215 °C/1013 hPa
mp
<-50 °C
temperatura de transición
flash point 85 °C
densidad
1.05 g/cm3 at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H16O3SSi/c1-7-11(8-2,9-3)6-4-5-10/h10H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.055 - 1.057
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup