Documentos
8.43803
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-vinylphenol
for synthesis
Sinónimos:
2-Methoxy-4-vinylphenol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
150.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
232-101-2
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
≥96.0% (GC)
bp
224 °C/1013 hPa
mp
9-10 °C
densidad
1.11 g/cm3 at 14 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C9H10O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h3-6,10H,1H2,2H3
Clave InChI
YOMSJEATGXXYPX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.106 - 1.110
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup