Merck
154466
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxystyrene
technical grade, contains 1% hydroquinone as inhibitor
Sinónimos:
1,2-Dimethoxy-4-vinylbenzene, 3,4-Dimethoxystyrol, 4-Ethenyl-1,2-dimethoxybenzene, 4-Vinylveratrole
Seleccione un Tamaño
5 G
156,00 €
10 G
286,00 €
156,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
156,00 €
10 G
286,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
164.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
156,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
technical grade
Nivel de calidad
Formulario
liquid
contiene
1% hydroquinone as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.571 (lit.)
bp
120-125 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(C=C)cc1OC
InChI
1S/C10H12O2/c1-4-8-5-6-9(11-2)10(7-8)12-3/h4-7H,1H2,2-3H3
Clave InChI
NJXYTXADXSRFTJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Characteristic Scent from the Tahitian Liverwort, Cyathodium foetidissimum.: The study discusses the unique scent compounds identified in the Tahitian liverwort, with a mention of 3,4-Dimethoxystyrene as a component. The research highlights the significance of such compounds in the field of biochemistry and their potential applications in various biochemical processes (Sakurai et al., 2018).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Simrone K Gill et al.
Acta biomaterialia, 63, 326-335 (2017-09-12)
Nature provides many interesting examples of adhesive strategies. Of particular note, the protein glue secreted by marine mussels delivers high adhesion in wet and dynamic environments owing to existence of catechol moieties. As such, this study focuses on denture fixatives