Documentos clave
8.43567
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,3-propanediamine
for synthesis
Sinónimos:
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,3-propanediamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H18N2
Número de CAS:
Peso molecular:
130.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
203-818-8
presión de vapor
6.5 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
180 °C (DIN 51794)
potencia
620 mg/kg LD50, oral (Rat)
1180 mg/kg LD50, skin (Rat)
lim. expl.
2.9-22.5 % (v/v)
pH
12.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
<-80 °C
temperatura de transición
flash point 31 °C (DIN 51755 Part 1)
densidad
0.78 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C7H18N2/c1-8(2)6-5-7-9(3)4/h5-7H2,1-4H3/p+2
Clave InChI
DMQSHEKGGUOYJS-UHFFFAOYSA-P
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.783 - 0.787
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
87.8 °F - Equilibrium method
Punto de inflamabilidad (°C)
31 °C - Equilibrium method