Documentos clave
8.42141
Sigma-Aldrich
1,5-Dichloropentane
for synthesis
Sinónimos:
1,5-Dichloropentane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
141.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
211-053-6
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
1.5 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
bp
180 °C/1013 hPa
mp
-72 °C
temperatura de transición
flash point 26 °C
solubilidad
0.125 g/L
densidad
1.10 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
ClCCCCCCl
InChI
1S/C5H10Cl2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
Clave InChI
LBKDGROORAKTLC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.098 - 1.103
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
26 °C - closed cup