Key Documents
8.41858
Sigma-Aldrich
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
for synthesis
Sinónimos:
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H13NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
143.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
205-868-6
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
formulario
liquid
bp
108-110 °C/35 hPa
temperatura de transición
flash point 81 °C
densidad
1.11 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C7H13NO2/c1-3-8-4-2-7(1)9-5-6-10-7/h8H,1-6H2/p+1
Clave InChI
KPKNTUUIEVXMOH-UHFFFAOYSA-O
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.110 - 1.115
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup