Documentos clave
1457855
USP
Nebivolol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1-(6-Fluorochroman-2-yl)-2-{[2-(6-fluorochroman-2-yl)-2-hydroxyethyl]amino}ethanol hydrochloride, mixture of isomers
Seleccione un Tamaño
30 MG
1370,00 €
1370,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
30 MG
1370,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H25F2NO4 · HCl
Peso molecular:
441.90
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1370,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
nebivolol
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
A mixture of (S)-1-[(R)-6-Fluorochroman-2-yl]-2-({(R)-2-[(S)-6-fluorochroman-2-yl]-2-hydroxyethyl}amino)ethanol hydrochloride, (R,1S,1′S)-2,2′-Azanediylbis{1-[(R)-6-fluorochroman-2-yl]ethanol}
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nebivolol Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Nebivolol Hydrochloride
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)