8.41843
1,4-Bis(dimethylamino)-butane
for synthesis
Sinónimos:
1,4-Bis(dimethylamino)-butane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥97.0% (GC)
formulario
liquid
bp
166-167 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 46 °C
densidad
0.792 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H20N2/c1-9(2)7-5-6-8-10(3)4/h5-8H2,1-4H3/p+2
Clave InChI
VEAZEPMQWHPHAG-UHFFFAOYSA-P
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.790 - 0.794
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
43 °C - closed cup