Documentos clave
8.41753
Sigma-Aldrich
1-Heptanethiol
for synthesis
Sinónimos:
1-Heptanethiol
Seleccione un Tamaño
10 ML
54,40 €
54,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 ML
54,40 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H16S
Número de CAS:
Peso molecular:
132.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352105
Número índice de la CE:
216-678-8
NACRES:
NA.22
54,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
1.5 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
lim. expl.
0.9 % (v/v)
bp
173-175 °C/1013 hPa
mp
-43 °C
temperatura de transición
flash point 46 °C
solubilidad
0.009 g/L
densidad
0.844 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
SCCCCCCC
InChI
1S/C7H16S/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Clave InChI
VPIAKHNXCOTPAY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.842 - 0.846
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
41 °C - closed cup