Documentos clave
8.41741
Sigma-Aldrich
Diglycolic anhydride
for synthesis
Sinónimos:
Diglycolic anhydride
Seleccione un Tamaño
25 G
214,00 €
214,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
214,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
116.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
224-761-5
NACRES:
NA.22
214,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (acidimetric)
bp
240-241 °C/1013 hPa
mp
91-93 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O1CC(=O)OC(=O)C1
InChI
1S/C4H4O4/c5-3-1-7-2-4(6)8-3/h1-2H2
Clave InChI
PIYNUZCGMLCXKJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 92 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable