Documentos clave
8.22058
Sigma-Aldrich
Gluconic acid sodium salt
for synthesis
Sinónimos:
Gluconic acid sodium salt, Sodium gluconate
Seleccione un Tamaño
100 G
30,90 €
1 KG
64,70 €
2.5 KG
130,00 €
25 KG
338,00 €
50 KG
660,00 €
30,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
30,90 €
1 KG
64,70 €
2.5 KG
130,00 €
25 KG
338,00 €
50 KG
660,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11NaO7
Número de CAS:
Peso molecular:
218.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
208-407-7
NACRES:
NA.22
30,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
powder
temp. de autoignición
>200 °C
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0-8.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
170-175 °C
solubilidad
590 g/L
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C(O)C(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
Clave InChI
UPMFZISCCZSDND-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): +11.5 - +12.5 °
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable