8.41538
1-Benzothiophene
for synthesis
Sinónimos:
1-Benzothiophene
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1.33 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
formulario
solid
temp. de autoignición
510 °C
potencia
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
222 °C
mp
28-32 °C
temperatura de transición
flash point 91 °C
densidad
1.15 g/cm3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H6S/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
Clave InChI
FCEHBMOGCRZNNI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 32 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup