Documentos clave
8.41325
Sigma-Aldrich
2-Methylaminobenzoic acid
for synthesis
Sinónimos:
2-Methylaminobenzoic acid, N-Methylanthranilic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
151.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
204-343-9
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (acidimetric)
mp
170-175 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(C)c1c(cccc1)C(=O)O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
WVMBPWMAQDVZCM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable