Documentos clave
8.40088
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl methacrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Sinónimos:
2-Ethylhexyl methacrylate, 2-Methyl-2-propenoic acid-2-ethylhexyl ester
Seleccione un Tamaño
25 ML
28,80 €
250 ML
120,00 €
28,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
28,80 €
250 ML
120,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H22O2
Número de CAS:
Peso molecular:
198.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
211-708-6
NACRES:
NA.22
28,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
presión de vapor
0.13 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
temp. de autoignición
380 °C
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
0.6 % (v/v)
bp
218 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
temperatura de transición
flash point 92 °C
solubilidad
<0.1 g/L
densidad
0.88 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O(CC(CCCC)CC)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-5-7-8-11(6-2)9-14-12(13)10(3)4/h11H,3,5-9H2,1-2,4H3
Clave InChI
WDQMWEYDKDCEHT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.882 - 0.886
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C - closed cup