Documentos
8.00835
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl acrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Sinónimos:
2-Ethylhexyl acrylate, Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=CHCOOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
184.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
203-080-7
NACRES:
NA.22
presión de vapor
0.12 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥99.0% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
230 °C
potencia
4435 mg/kg LD50, oral (Rat)
7522 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
0.9-6.0 % (v/v)
bp
229 °C/1013 hPa
mp
-90 °C
temperatura de transición
flash point 86 °C
densidad
0.887 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-7-8-10(5-2)9-13-11(12)6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
Clave InChI
GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.884 - 0.886
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1