Documentos
8.22328
Sigma-Aldrich
Cyclohexanol
for synthesis
Sinónimos:
Hexahydrophenol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H11OH
Número de CAS:
Peso molecular:
100.16
Beilstein:
906744
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
203-630-6
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
3.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
0.98 mmHg ( 25 °C)
Análisis
≥99% (GC)
formulario
solid
temp. de autoignición
572 °F
potencia
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
12.25 %
índice de refracción
n20/D 1.465 (lit.)
pH
6.5 (20 °C, 40 g/L in H2O)
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
solubilidad
40 g/L
densidad
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
Clave InChI
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C - closed cup - DIN 51794