Documentos clave
8.02824
Sigma-Aldrich
Cyclohexene
(stabilized) for synthesis
Sinónimos:
Cyclohexene, 1,2,3,4-Tetrahydrobenzene
Seleccione un Tamaño
100 ML
24,20 €
500 ML
29,90 €
1 L
39,20 €
2.5 L
87,10 €
24,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
24,20 €
500 ML
29,90 €
1 L
39,20 €
2.5 L
87,10 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10
Número de CAS:
Peso molecular:
82.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
Número índice de la CE:
203-807-8
NACRES:
NA.22
24,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
90 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
310 °C
potencia
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
1.2-7.7 % (v/v)
pH
7-8 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
Viscosidad cinemática
0.82 cSt (calculated)
bp
83 °C/1013 hPa
mp
-104 °C
temperatura de transición
flash point -15.6 °C (DIN 51755 Part 1)
solubilidad
0.21 g/L
densidad
0.81 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
C1CCC=CC1
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
Clave InChI
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Preparation of cyclohexene isotopologues and stereoisotopomers from benzene: This groundbreaking study demonstrates the transformation of benzene into various forms of cyclohexene, expanding the potential applications of this compound in scientific research (JA Smith, KB Wilson, RE Sonstrom, PJ Kelleher, 2020).
  • Highly selective oxidation of cyclohexene to 2-cyclohexene-1-one in water using molecular oxygen over Fe–Co–gC3N4: This study explores an environmentally friendly method of oxidizing cyclohexene using molecular oxygen, showing potential for green chemistry applications (D Yang, T Jiang, T Wu, P Zhang, H Han, 2016).
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.810 - 0.811
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C