Merck
Todas las fotos(5)
Key Documents
8.22251
Supelco
Acetona
EMPLURA®
Sinónimos:
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
58.08
Beilstein:
635680
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
200-662-2
NACRES:
NA.21
grado
for analytical purposes
for cleaning
for extraction
for preparative purposes
for synthesis
Nivel de calidad
densidad de vapor
2 (vs air)
presión de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
EMPLURA®
Análisis
≥99% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
465 °C (DIN 51794)
potencia
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
13.2 %
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurezas
≤0.3% Water
residuo de evap.
≤0.0040%
índice de refracción
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
capacidad
1000  g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point <-20 °C
densidad
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clave InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Aplicación
La intensidad de luminiscencia de la acetona depende de los componentes de la disolución . La absorción de luz ultravioleta por la acetona tiene como consecuencia su fotólisis y la producción de radiales .
Nota de análisis
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.789 - 0.791
Evaporation residue: ≤ 0.0040 %
Water: ≤ 0.30 %
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.0 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 4
1 of 4
Contenido relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.